Learn More
4-Fluor-3-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11428316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11428316 500 g 500 Gramm
11408316 25 g 25 Gramm
11418316 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 11428316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15371.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 364-76-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
4-Fluoro-3-nitroaniline is used in the preparation of commercial hair dyes. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoro-3-Nitroanilin wird bei der Herstellung von kommerziellen Haarfarbstoffen verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 364-76-1
Summenformel C6H5FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.12
MDL-Nummer MFCD00007833
InChI-Schlüssel LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-3-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-3-nitro, aniline, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-aniline, 5-amino-2-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-3-nitro-phenylamine, 3-nitro-4-fluoroanailine, 3-nitro-4-fluoro aniline, 4-fluoro-3-nitro aniline
PubChem CID 67768
ChEBI CHEBI:48642
IUPAC-Name 4-Fluor-3-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitroaniline
Schmelzpunkt 94°C to 98°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Menge 500 g
Beilstein 2210199
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 98%