Learn More
4'-Fluor-3'-Nitroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058524
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11369925
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19899.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 400-93-1
Summenformel C8H6FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.138
MDL-Nummer MFCD00115369
InChI-Schlüssel PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2734612
IUPAC-Name 1-(4-Fluor-3-nitrophenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Schmelzpunkt 45°C to 50°C
Siedepunkt 118°C to 120°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Odorless
Menge 1 g
Beilstein 2211976
Formelmasse 183.14
Reinheit (%) 98%