Learn More
4-Fluor-3-Nitro-5-(Trifluormethyl)Benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30406664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406664 50 mg
30404319 500 mg
30394797 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30406664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF40291850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 878572-17-9
Summenformel C8H3F4NO4
Molekulargewicht (g/mol) 253.11
SMILES OC(=O)c1cc(c(F)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H3F4NO4/c9-6-4(8(10,11)12)1-3(7(14)15)2-5(6)13(16)17/h1-2H,(H,14,15)
Formelmasse 252.9998