Learn More
4-Fluor-3-methylphenylboronsäure, 98%
Artikelnummer. 10892441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10892441 1 g Glasflasche 1 Gramm
10697030 5 g Glasflasche 5 Gramm
10803021 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10892441 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 139911-27-6 | C7H8BFO2 | 153,95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139911-27-6
Summenformel C7H8BFO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.95
MDL-Nummer MFCD01863527
InChI-Schlüssel JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-m-tolylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenylboronicacid, 5-borono-2-fluorotoluene, boronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl, pubchem5146, acmc-209cjo
PubChem CID 2774580
IUPAC-Name (4-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
SMILES CC1=CC(=CC=C1F)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 215.4°C to 217.3°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 153.95
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke