Learn More
4-Fluor-3-Methylphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473947 250 mg 250 Milligramm
15463947 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30525.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000520-92-2
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD09832241
InChI-Schlüssel VZDGZGNZGMJNPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluoro-3-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-3-methylphenylacetic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-3-methylphenylacetic aicd
PubChem CID 39103878
IUPAC-Name 2-(4-Fluor-3-methylphenyl)essigsäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-3-methylphenylacetic acid
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 250 mg
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 97%