Learn More
4'-Fluor-3'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
4′-Fluor-3′-methylacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starke Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-Fluoro-3'-methylacetophenone |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.5128 |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 152.17 |
| Reinheit (%) | 97% |