Learn More
4'-Fluor-3'-methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399915 1 g 1 Gramm
11309925 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19894.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 64287-19-0 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64287-19-0
Summenformel C9H9FO2
Molekulargewicht (g/mol) 168.167
MDL-Nummer MFCD00272135
InChI-Schlüssel PFEGFUCYOHBDJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethanone, 4'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 4-fluoro-3-methoxyacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl, 1-4-fluoro-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-3-methoxybenzene, pubchem4234, ksc621a4h, attercop-chm at126609
PubChem CID 2774532
IUPAC-Name 1-(4-Fluor-3-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Menge 1 g
Beilstein 4381319
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 98%