Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 194853-86-6 |
| Summenformel | C8H3F4N |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 2-Trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H3F4N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.11 |
| Formelmasse | 189.0202 |