Learn More
4-Fluor-2(trifluormethyl)benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10638444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10638444
Marke: Thermo Scientific Acros 309600050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 141179-72-8
Summenformel C8H3F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.10
MDL-Nummer MFCD00040982
InChI-Schlüssel JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-2 trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoicacid, pubchem4971, acmc-209clt, intermediates-zcf02077, ksc183o7t
PubChem CID 688255
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(CF3)COH
Menge 5 g
IUPAC-Name 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Needle-like Crystalline Powder