Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11415796
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11415796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20846.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141179-72-8
Summenformel C8H3F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.10
MDL-Nummer MFCD00040982
InChI-Schlüssel JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-2 trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoicacid, pubchem4971, acmc-209clt, intermediates-zcf02077, ksc183o7t
PubChem CID 688255
IUPAC-Name 4-Fluor-2-(trifluormethyl)-Benzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 121°C to 124°C
Menge 5 g
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) ≥97%