Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluor-2-(Trifluoromethyl)Benzenboronsäure Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62989.MD
Additional Details : Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438076
  • 193.72 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1416723-10-8
290.065
4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-[4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
C13H15BF4O2
MPWDTDMRMPOPDS-UHFFFAOYSA-N
100913434
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C(F)(F)F
Spezifikation
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1416723-10-8
4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C(F)(F)F
290.065
290.06
96%
250mg
C13H15BF4O2
MPWDTDMRMPOPDS-UHFFFAOYSA-N
2-[4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
100913434
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation