Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477555 250 mg 250 Milligramm
11302159 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477555 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26144.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182344-16-7
Summenformel C7H5BF4O2
Molekulargewicht (g/mol) 207.92
MDL-Nummer MFCD08062379
InChI-Schlüssel SWUPLEAGZOKLNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-borono-5-fluorobenzotrifluoride, boronic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, akos brn-1027, acmc-1byq0, 4-fluoro-2-trifluoromethyl-phenylboronic acid, ksc495e5n
PubChem CID 12109469
IUPAC-Name [4-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(C=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 183°C to 186°C
Menge 250 mg
Formelmasse 207.92
Reinheit (%) 98%