Learn More
4-Fluoro-2 -trifluoromethoxy-DL-Phenylalanin, 97 %
Artikelnummer. 15488755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488755 250 mg 250 Milligramm
15486957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488755 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34051.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435806-18-0
Summenformel C10H9F4NO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.18
MDL-Nummer MFCD19687192
InChI-Schlüssel NAURIUSBIMOCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 66523630
IUPAC-Name 2-amino-3-[4-fluor-2-(trifluoromethoxy)phenyl]propansäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CC(C(=O)O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-trifluoromethoxy-DL-phenylalanine
Menge 250 mg
Formelmasse 267.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest