Learn More
4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488825 250 mg 250 Milligramm
15417137 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34202.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1323966-22-8
Summenformel C8H5BrF4O
Molekulargewicht (g/mol) 273.025
MDL-Nummer MFCD19687175
InChI-Schlüssel YZZLXXQEOHGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluoro-2-trifluoromethoxy benzene
PubChem CID 66523584
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-4-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 273.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig