Learn More
4-Fluor-2-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11480538
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480538 5 g 5 Gramm
11490538 25 g 25 Gramm
11400548 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24677.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446-10-6
Summenformel C7H6FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 155.128
MDL-Nummer MFCD00007200
InChI-Schlüssel SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
PubChem CID 67965
IUPAC-Name 4-Fluor-1-Methyl-2-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Schmelzpunkt 25°C to 27°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 137°C to 139°C (83 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1946051
Formelmasse 155.13
Reinheit (%) 98%