Learn More
4-Fluor-2-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125010 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10125010 10 g Glasflasche 10 Gramm
10592251 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10125010 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 233070100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 364-78-3
Summenformel C6H5FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.12
MDL-Nummer MFCD00007830
InChI-Schlüssel PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
PubChem CID 67769
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitroaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Farbe Orange bis Braun
Flammpunkt 89°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H3(NO2)NH2
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in polar organic solvents,insoluble in non-polar organic solvents,approx. 12% soluble in alcohol (15°C)
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver