Learn More
4-Fluor-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364729 50 g 50 Gramm
11433454 100 g 100 Gramm
11443454 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10685.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 364-78-3 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
4-Fluoro-2-nitroaniline is used as a reagent in the preparation of 4-fluoro-o-phenylenediamine, 4-fluoro-N-ethyl-2-nitroaniline and N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-beta-alanine. It is also employed as a pharmaceutical intermediate. It acts as monodendate O-bonded ligand used in the coordination chemistry to form complexes with copper(II), nickel(II) and cobalt(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-2-nitroanilin wird als Reagenz bei der Herstellung von 4-Fluor-o-phenylendiamin, 4-Fluor-N-ethyl-2-nitroanilin und N-(4-Fluor-2-nitrophenyl)-beta-alanin verwendet. Auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendbar. Agiert als monodendatierter O-gebundener Ligand, der in der Koordinationschemie die Bildung von Komplexen mit Kupfer(II), Nickel(II) und Kobalt(II) ermöglicht.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 364-78-3
Summenformel C6H5FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.12
MDL-Nummer MFCD00007830
InChI-Schlüssel PUGDHSSOXPHLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-nitrophenylamine, 4-fluoro-2-nitrobenzeneamine, 4-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro, 2-amino-5-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro-aniline, 4-fluoro-2-nitro-phenylamine, 4-fluor-2-nitroanilin, pubchem3421
PubChem CID 67769
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Menge 50 g
Beilstein 2210197
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 98%