Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-2-Nitro-N,N-di-n-propylanilin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63613.03
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15440399
  • 97.73 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
(4-Fluoro-2-nitrophenyl)di-n-propylamine
Spezifikation
4-Fluoro-2-nitro-N,N-di-n-propylaniline
UN2811
240.27
97%
1g
(4-Fluoro-2-nitrophenyl)di-n-propylamine
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation