Learn More
4-Fluor-2-Methylphenylmagnesiumbromid, 0.50M in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421696
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421696 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15421696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54865.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 0.5 M in Tetrahydrofuran.
Hinweise
Lagerung bei 4 °C. Luft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-90-6
Summenformel C7H6BrFMg
MDL-Nummer MFCD01311469
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium, swsqupddggyhlr-uhfffaoysa-m, 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methyl-phenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.5 M in Tetrahydrofuran.
InChI-Schlüssel SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;1-Fluor-3-Methylbenzol-4-id;bromid
Molekulargewicht (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778803
Formelmasse 213.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF