Learn More
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid |
| CAS | 139911-29-8 |
| Summenformel | C7 H8 B F O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | B-(4-Fluoro-2-methylphenyl)boronic Acid, (2-Methyl-4-fluorophenyl)boronic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(F)ccc1B(O)O |
| IUPAC-Name | (4-Fluor-2-Methylphenyl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.947 |
| Formelmasse | 154.06 |