Learn More
4-Fluor-2-Methylphenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10003393
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
139911-29-8
MFCD02093072
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
2734665
(4-Fluor-2-Methylphenyl)boronsäure
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
139911-29-8
MFCD02093072
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
2734665
(4-Fluor-2-Methylphenyl)boronsäure
B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 194°C to 196°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H8BFO2
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 153.95
Formelmasse 153.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.