Learn More
4-Fluor-2-Methylphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15443457
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
407640-40-8
C9H9FO2
168.167
MFCD00049318
KOZXQTAPRQFRLT-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-methylphenylacetic acid, 2-4-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-2-methyl-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro-2-methyl, pubchem4174, 2-4-fluoro-2-methyl-phenyl acetic acid, acmc-1akub, timtec-bb sbb027289, 4-fluoro-2-methylphenylaceticacid
5016950
2-(4-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure
CC1=C(C=CC(=C1)F)CC(=O)O
407640-40-8
C9H9FO2
168.167
MFCD00049318
KOZXQTAPRQFRLT-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-methylphenylacetic acid, 2-4-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl acetic acid, 4-fluoro-2-methyl-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro-2-methyl, pubchem4174, 2-4-fluoro-2-methyl-phenyl acetic acid, acmc-1akub, timtec-bb sbb027289, 4-fluoro-2-methylphenylaceticacid
5016950
2-(4-Fluor-2-methylphenyl)essigsäure
CC1=C(C=CC(=C1)F)CC(=O)O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Fluor-2-Methylphenylessigsäure wird als synthetischer Baustein verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylphenylacetic acid
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 97%