Learn More
4-Fluor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448676 25 g 25 Gramm
11438676 5 g 5 Gramm
11458676 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16032.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 452-72-2 | C7H7FO | 126.13 g/mol
4-Fluoro-2-methylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-2-methylphenol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-72-2
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00075088
InChI-Schlüssel GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenol, 4-fluoro-o-cresol, 4-fluoro-2-methyl-phenol, 5-fluoro-2-hydroxytoluene, phenol, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1500, acmc-1csjj, 4-fuoro-2-methyl-phenol, 2-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-2-methyl phenol
PubChem CID 136295
IUPAC-Name 4-Fluor-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylphenol
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Siedepunkt 87°C (14 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.5165
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2041490
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%