Learn More
4-Fluor-2-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484693 25 g 25 Gramm
11474693 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11609.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 452-71-1 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-71-1
Summenformel C7H8FN
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
MDL-Nummer MFCD00007832
InChI-Schlüssel KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
PubChem CID 67982
IUPAC-Name 4-Fluor-2-methylanilin
SMILES CC1=CC(F)=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylaniline
Dichte 1.124
Siedepunkt 90°C to 92°C (16 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.537
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1931798
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) 97%