Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluor-2-(Methoxycarbonyl)-Benzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62492.MD
Additional Details : CAS : 1293284-58-8 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437496
  • 214.40 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1293284-58-8
280.102
methyl 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-fluoro-2-methoxycorbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-methoxycorbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester
methyl-5-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
C14H18BFO4
DCNAAOVAUVQRQD-UHFFFAOYSA-N
67086953
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C(=O)OC
Spezifikation
4-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
1293284-58-8
methyl 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-fluoro-2-methoxycorbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, 4-fluoro-2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 4-fluoro-2-methoxycorbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid, methyl ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)C(=O)OC
280.102
280.1
96%
250mg
C14H18BFO4
DCNAAOVAUVQRQD-UHFFFAOYSA-N
methyl-5-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoat
67086953
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation