Learn More
4-Fluor-2 -Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499737
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15499737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52976.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179899-07-1
Summenformel C7H8BFO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.95
MDL-Nummer MFCD03788423
InChI-Schlüssel ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
PubChem CID 2782672
IUPAC-Name (4-Fluor-2-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 131°C to 136°C
Menge 1 g
Formelmasse 169.95
Reinheit (%) 98%