Learn More
4-Fluor-2-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382049 1 g 1 Gramm
15403377 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382049 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26091.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 450-83-9 | Molecular Formula: C8H7FO2 | Molecular Weight: 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 450-83-9
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00143318
InChI-Schlüssel PTKRQIRPNNIORO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methoxy-benzaldehyde, 4-fluoro-o-anisaldehyde, fluoromethoxybenzaldehyde4, pubchem2635, 5-fluoro-2-formylanisole, acmc-1ags2, ksc494s3t, 4-fluoro-2-methoxybenzal dehyde
PubChem CID 2774537
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%