Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluor-2-Methoxyanilin, 95 %
62.58 CHF - 746.59 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 450-91-9
Summenformel C7H8FNO
Molare Masse (g/mol) 141.145
MDL-Nummer MFCD00077536
InChI-Schlüssel BNRRMRUVYDETQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-fluoroaniline, 2-amino-5-fluoroanisole, 4-fluoro-2-methoxybenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-methoxy, 2-amino-5-fluoroanisole 4-fluoro-2-methoxyaniline, 4-fluoro-o-anisidine, acmc-1aegy, 4-fluoro-2-methoxy-aniline, ksc798g5t, 4-fluoro-2-methoxyphenylamine
PubChem-CID 13532228
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)F)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15458558 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H61965.MD
250mg 62.58 CHF
250 Milligramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15438558 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H61965.03
1g 187.19 CHF
1 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 05-05-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15448558 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H61965.06
5g 746.59 CHF
5 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
450-91-9
141.145
BNRRMRUVYDETQC-UHFFFAOYSA-N
13532228
COC1=C(C=CC(=C1)F)N
C7H8FNO
MFCD00077536
2-methoxy-4-fluoroaniline, 2-amino-5-fluoroanisole, 4-fluoro-2-methoxybenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-methoxy, 2-amino-5-fluoroanisole 4-fluoro-2-methoxyaniline, 4-fluoro-o-anisidine, acmc-1aegy, 4-fluoro-2-methoxy-aniline, ksc798g5t, 4-fluoro-2-methoxyphenylamine
4-Fluor-2-Methoxyanilin
Spezifikation
4-Fluoro-2-methoxyaniline
450-91-9
MFCD00077536
2-methoxy-4-fluoroaniline, 2-amino-5-fluoroanisole, 4-fluoro-2-methoxybenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-methoxy, 2-amino-5-fluoroanisole 4-fluoro-2-methoxyaniline, 4-fluoro-o-anisidine, acmc-1aegy, 4-fluoro-2-methoxy-aniline, ksc798g5t, 4-fluoro-2-methoxyphenylamine
COC1=C(C=CC(=C1)F)N
141.145
141.14
95%
250mg
C7H8FNO
UN2811
BNRRMRUVYDETQC-UHFFFAOYSA-N
4-Fluor-2-Methoxyanilin
13532228
Fest