Learn More
4-Fluor-2-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461060 25 g 25 Gramm
11451060 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461060 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25499.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61272-76-2 | C6H5FIN | 237.02 g/mol
4-Fluoro-2-iodoaniline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-2-iodanilin wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61272-76-2
Summenformel C6H5FIN
Molekulargewicht (g/mol) 237.02
MDL-Nummer MFCD00042584
InChI-Schlüssel SETOTRGVPANENO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-indoaniline, 4-fluoro-2-iodoanline, 4-fluoro-2-iodo-aniline, 4-fluoro-2-iodophenylamine, 4-fluoro-2-iodo-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-iodo, zlchem 368, pubchem3413, 2-iodo-4-fluoro-aniline
PubChem CID 2778283
IUPAC-Name 4-Fluor-2-Iodanilin
SMILES NC1=C(I)C=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-iodoaniline
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 237.02
Reinheit (%) 98%