Learn More
4'-Fluor-2'-Hydroxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498666 25 g 25 Gramm
11488666 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16030.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1481-27-2 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1481-27-2
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00143203
InChI-Schlüssel HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, 1-4-fluoro-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-hydroxybenzene, pubchem13252, acmc-1bzss, 4'-fluoro-2'-hydroxy
PubChem CID 2737326
IUPAC-Name 1-(4-Fluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Schmelzpunkt 29°C to 34°C
Siedepunkt 65°C (2 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Menge 25 g
Beilstein 2249799
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%