Learn More
4-Fluor-1-naphthoesäure, TRC
Artikelnummer. 30392162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392162 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF596465500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-1-naphthoic Acid
CAS 573-03-5
Summenformel C11H7O2F
Menge 500 mg
Synonym NSC 10831, 4-Fluoro-1-naphthalenecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12
IUPAC-Name 4-Fluornaphthalin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 190.17
Formelmasse 190.043