Learn More
4-Fluor-1-Naphthosäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412808 5 g 5 Gramm
11402808 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16778.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 573-03-5 | C11H7FO2 | 190.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-03-5
Summenformel C11H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 190.173
MDL-Nummer MFCD00004011
InChI-Schlüssel DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro, 4-fluoronaphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalenecarboxylic acid, 4-fluoro-1-naphthalene carboxylic acid, 4-fluoro-naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-1atch, maybridge3_003028, ksc270s4j, 1-carboxy-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 68448
IUPAC-Name 4-Fluornaphthalin-1-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-1-naphthoic acid
Schmelzpunkt 223°C to 226°C
Menge 5 g
Beilstein 2257292
Formelmasse 190.18
Reinheit (%) 97%