Learn More
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2 |