Learn More
4'-Fluor(1,1'-Biphenyl)-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10453963
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10453963
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07015DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 116748-66-4
Summenformel C12H8ClFO2S
Molekulargewicht (g/mol) 270.702
MDL-Nummer MFCD01631921
InChI-Schlüssel CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2794749
IUPAC-Name 4-(4-Fluorophenyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4';-Fluoro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 270.71
Reinheit (%) 97%