Learn More
4-Ethinylpyridin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430288
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430288 5 g 5 Gramm
15420288 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53455.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 352530-29-1 | C7H6ClN | 139.582 g/mol
4-pyridylacetylene hydrochloride is used in the preparation of alkynyl platinum(II) compounds with dichloro (1,2-bis(diphenylphosphino)ethane)platinium(II) complex in the presence of base and copper iodide as catalyst. It is used as an intermediate in the synthesis of 1,4-bis(4-pyridyl)butadiyne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Pyridyllacetylhydrochlorid wird bei der Herstellung von Alkynylplatin-Verbindungen(II) mit Dichlor(1,2-bis(diphenylphosphin)ethan)platin(II)-Komplexen in Gegenwart von Basis- und Kupferjodid als Katalysator eingesetzt. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von 1,4-bis(4-pyridyll)butadin verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352530-29-1
Summenformel C7H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 139.582
MDL-Nummer MFCD03093912
InChI-Schlüssel KFBZWZGIZHLUBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynylpyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hcl, pyridine, 4-ethynyl-, hydrochloride, 4-ethynylpyridinehychloride salt, 4-ethynylpyridinehydrochloride, pubchem19527, 4-pyridylacetylene hydrochloride, 4-ethynyl pyridine hydrochloride, 4-ethynyl-pyridine hydrochloride, 4-ethynylpyridine hydrochloride 1:1
PubChem CID 16216931
IUPAC-Name 4-Ethinylpyridin;Hydrochlorid
SMILES C#CC1=CC=NC=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethynylpyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽150°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 97%