Learn More
4-Ethinylpyridinhydrochlorid (> 85%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethynylpyridine Hydrochloride |
| CAS | 352530-29-1 |
| Summenformel | C7 H5 N . H Cl |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5N.ClH/c1-2-7-3-5-8-6-4-7;/h1,3-6H;1H |
| SMILES | Cl.C#Cc1ccncc1 |
| IUPAC-Name | 4-Ethinylpyridin;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 139.582 |
| Formelmasse | 139.019 |