Learn More
4-Ethynylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487748 5 g 5 Gramm
15477748 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61244.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3032-92-6 | C9H5N | 127.146 g/mol
4-Ethynylbenzonitrile is used as a synthetic fragment and as a test compound for cross-coupling reactions. It is used in the study of hydrogen bond formation in multifunctional molecules due to the presence of four hydrogen bonding sites. It is also involved in the preparation of 4-[(trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethynylbenzonitril wird als synthetisches Fragment und als Testverbindung für Kreuzkopplungsreaktionen verwendet. Wird aufgrund der Anwesenheit von vier Wasserstoffbindungsstellen in multifunktionalen Molekülen in der Studie zur Bildung von Wasserstoffbindungen verwendet. Ist auch an der Vorbereitung von 4-[(Trimethylsilyl)Ethynyl]Bensonitril beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und organischen Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3032-92-6
Summenformel C9H5N
Molekulargewicht (g/mol) 127.146
MDL-Nummer MFCD04974058
InChI-Schlüssel LAGNMUUUMQJXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyl-benzonitrile, 4-cyanophenylacetylene, benzonitrile, 4-ethynyl, p-cyanophenylacetylene, 4-ethynyl-bezonitrile, benzonitrile,4-ethynyl, 4-ethynylbenzenecarbonitrile, 4-ethynylbenzonitrile, ksc564s8b, benzonitrile, 4-ethynyl-9ci
PubChem CID 4547245
IUPAC-Name 4-Ethynylbenzonitril
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethynylbenzonitrile
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 127.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethynylbenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethynylbenzonitrile