Learn More
4-Ethynylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11902703 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11902703 1 g Glasflasche 1 Gramm
11359101 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11902703 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432940010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63697-96-1 | C9H6O | 130.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63697-96-1
Summenformel C9H6O
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
InChI-Schlüssel BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2771645
IUPAC-Name 4-ethynylbenzaldehyd
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethynylbenzaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 94.5°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-ethynyl benzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl, benzaldehyde,4-ethynyl, p-ethynylbenzaldehyde, 4-acetylenylbenzaldehyde, acmc-209x0m, 4-ethynylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl-9ci
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethynylbenzaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.