Learn More
4-Ethyltoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331517
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11331517 5 g 5 Gramm
11341517 25 g 25 Gramm
11351517 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02120.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 622-96-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
4-Ethyltoluene is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethyltoluol wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-96-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.195
MDL-Nummer MFCD00009263
InChI-Schlüssel JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyltoluene, p-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-4-methyl, 4-methylethylbenzene, toluene, p-ethyl, p-ethylmethylbenzene, p-methylethylbenzene, 1-methyl-4-ethylbenzene, 1-ethyl-4-methyl-benzene, para-ethyltoluene
PubChem CID 12160
IUPAC-Name 1-Ethyl-4-Methylbenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethyltoluene
Schmelzpunkt -62°C
Dichte 0.861
Siedepunkt 161°C to 163°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1903007
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 120.2
Reinheit (%) 97%