Learn More
4-Ethylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11465987 5 g 5 Gramm
11455987 1 g 1 Gramm
11475987 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25026.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4946-13-8 | C8H9S | 137.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4946-13-8
Summenformel C8H9S
Molekulargewicht (g/mol) 137.22
MDL-Nummer MFCD00040229
InChI-Schlüssel WWQQPHUHTAZWDH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-ethylthiophenol, 4-ethyl thiophenol, 4-ethylbenzene-1-thiol, benzenethiol, 4-ethyl, p-ethylphenylmercaptan, p-ethylthiophenol, pubchem6813, p-ethylphenyl mercaptan, acmc-209kg5
PubChem CID 2758914
IUPAC-Name 4-Ethylbenzolthiol
SMILES CCC1=CC=C([S-])C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylthiophenol
Siedepunkt 119°C to 120°C (30 mmHg)
Geruch Stench
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1905734
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 97%