Learn More
4-Ethylsulfonylphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30385621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385621 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9262432.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Summenformel C8H11BO4S
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
IUPAC-Name (4-(Ethylsulfonyl)phenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 214.05
Formelmasse 214.05