Learn More
4-Ethylresorcinol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11487174 100 g 100 Gramm
11467174 5 g 5 Gramm
11477174 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487174 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21575.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2896-60-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol; nahezu transparent. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2896-60-8
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002283
InChI-Schlüssel VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol
PubChem CID 17927
IUPAC-Name 4-Ethylbenzol-1,3-Diol
SMILES CCC1=C(C=C(C=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylresorcinol
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 100 g
Beilstein 1238231
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%