Learn More
4-Ethylphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455787 10 g 10 Gramm
11445787 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24353.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.04 CHF
    88.65 CHF / 10 Gramm
    Sparen 15.39 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18856-63-8 | Molecular Formula: C9H9NS | Molecular Weight: 163.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18856-63-8
Summenformel C9H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 163.24
MDL-Nummer MFCD00041101
InChI-Schlüssel XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylphenyl isothiocyanate, 1-ethyl-4-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethyl-4-isothiocyanato, 4-ethylbenzenisothiocyanate, acmc-20amit, 2-p-isothio-cyanatophenyl ethane, #
PubChem CID 140438
IUPAC-Name 1-Ethyl-4-isothiocyanatobenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylphenyl isothiocyanate
Dichte 1.075
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6205
Menge 10 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2802384
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 163.24
Reinheit (%) 97%