Learn More
4-Ethylmorpholin, TRC
Artikelnummer. 30380609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380609 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380609 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92492025ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Summenformel C6 H13 N O
Menge 25 mL
Synonym 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCOCC1
IUPAC-Name 4-Ethylmorpholin
Molekulargewicht (g/mol) 115.174
Formelmasse 115.0997