Learn More
4-Ethylcarbamoyl-3-Fluorobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460028 1 g 1 Gramm
15440536 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53273.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874289-12-0
Summenformel C9H11BFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 211.00
MDL-Nummer MFCD08436070
InChI-Schlüssel PCACUISZWVJQCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronic acid, n-ethyl 4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-ethylamino carbonyl-3-fluorophenyl, acmc-209qm5, n-ethyl-4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronicacid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 44717595
IUPAC-Name [4-(ethylcarbamoyl)-3-fluorphenyl]boronsäure
SMILES CCNC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 157°C to 160°C
Menge 1 g
Formelmasse 211
Reinheit (%) 98%