Learn More
4-Ethylbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423947
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423947 1 g 1 Gramm
15433947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30459.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 768-59-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-59-2
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.194
MDL-Nummer MFCD00004666
InChI-Schlüssel YSLBFFIVJGJBSA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13034
IUPAC-Name (4-Ethylphenyl)methanol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzyl alcohol
Dichte 1.028
Siedepunkt 115°C to 117°C (9 mmHg)
Brechungsindex 1.5275
Menge 1 g
Synonym 4-ethylphenyl methanol, 4-ethylbenzyl alcohol, 4-ethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethyl, benzyl alcohol, p-ethyl, p-ethylbenzyl alcohol, 4-ethyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethyl, acmc-209p6g, 4-ethylphenyl methanol #
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 99%