Learn More
4-Ethylbenzoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324739
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324739 5 g 5 Gramm
11419213 10 g 10 Gramm
11429213 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11698.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16331-45-6
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00000697
InChI-Schlüssel AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85368
IUPAC-Name 4-Ethylbenzoylchlorid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzoyl chloride
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acidic
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2206041
Synonym benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) ≥98%