Learn More
4-Ethylbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093740 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10093740 5 g Glasflasche 5 Gramm
10761735 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093740 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305730050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16331-45-6
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00000697
InChI-Schlüssel AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
PubChem CID 85368
IUPAC-Name 4-Ethylbenzoylchlorid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzoyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5C6H4COCl
Brechungsindex 1.5465 to 1.5485
Menge 5 g
Relative Dichte 1.14
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit