Learn More
4-Aminocephalosporansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042420
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
619-64-7
C9H10O2
150.18
MFCD00002570
ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
12086
4-Ethylbenzoesäure
CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
619-64-7
C9H10O2
150.18
MFCD00002570
ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
12086
4-Ethylbenzoesäure
CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 110.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5C6H4CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, 529
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.