Learn More
4-Ethylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490548 5 g 5 Gramm
11400558 25 g 25 Gramm
11410558 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24682.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16712-69-9 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
4-Ethylbenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Ethylbenzolsulfonylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, pharmazeutischen Agrochemikalien und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in Ethanol, Aceton und Toluol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen, Aminen und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16712-69-9
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.668
MDL-Nummer MFCD00041480
InChI-Schlüssel LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
PubChem CID 570959
IUPAC-Name 4-Ethylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 8°C to 12°C
Dichte 1.268
Siedepunkt 134°C to 136°C (7 mmHg)
Brechungsindex 1.545
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2090130
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water. Soluble in ethanol,acetone and toluene.
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 97%